2,4-Difluorobenzoyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A17920.06
A17920.14
A17920.06EA
51.8
EUR
A17920.06
A17920.14
2,4-Difluorobenzoyl chloride ≥98%
2,4-Difluorobenzoyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 72482-64-5
Molecular Formula: C7H3ClF2O
Formula Weight: 176.55
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5145
Boiling Point: 96-98°/15mm
Beilstein Reference: 4800566
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000658
Fórmula:
C₇H₃ClF₂O Ponto de ebulição: 96…98 °C (15 mmHg) Densidade: 1,437 Ponto de Inflamação: 82 °C (179 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000658 Número CAS: 72482-64-5 EINECS: 276-690-4 UN: 3265 ADR: 8,II |