Print…
2,4,6-Trifluorobenzoyl chloride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,4,6-trifluorobenzoylchloride
B20323.03 B20323.06
B20323.03EA 55.1 EUR
B20323.03 B20323.06
2,4,6-Trifluorobenzoyl chloride ≥97%
2,4,6-Trifluorobenzoyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 79538-29-7 Molecular Formula: C7H2ClF3O Formula Weight: 194.54 Refractive Index: 1.4840 Boiling Point: 167-168° UN No.: 1760 MDL No.: MFCD00070810
Fórmula: C₇H₂ClF₃O
Peso Molecular: 194.54 g/mol
Ponto de ebulição: 167…168 °C
Ponto de Fusão: 41
Densidade: 1.499
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00070810
Número CAS: 79538-29-7
UN: 1760
ADR: 8 II