Print…
4-Fluorobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: p-Fluorobenzonitrile
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
139416-25G 139416-5G
SIAL139416-25GEA 148 EUR
SIAL139416-25G SIAL139416-5G
4-Fluorobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
4-Fluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₄FN
Ponto de ebulição: 188 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 37…40 °C
Densidade: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001812
Número CAS: 1194-02-1
EINECS: 214-784-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III