Print…
2-Fluorobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: o-Fluorobenzonitrile
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
196649-25G 196649-5G
SIAL196649-25GEA 63.6 EUR
SIAL196649-25G SIAL196649-5G
2-Fluorobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
2-Fluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₄FN
Ponto de ebulição: 190 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 35…37 °C
Densidade: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001773
Número CAS: 394-47-8
EINECS: 206-897-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III