Print…
4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
293500100 293500010
ACRO293500100EA 105 EUR
ACRO293500100 ACRO293500010
4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde 99%
4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₅F₃O₂
Peso Molecular: 190.12 g/mol
Ponto de ebulição: 80 °C (16 mmHg)
Densidade: 1.33 g/cm³
Ponto de Inflamação: 70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041530
Número CAS: 659-28-9
EINECS: 211-531-4
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %