Print…
3-Fluro-p-anisaldeído, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3-Fluoro-4-methoxybenzaldehyde, 3-Fluoro-4-anisaldehyde
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
155586-1G 155586-5G
SIAL155586-1GEA 89.4 EUR
SIAL155586-1G SIAL155586-5G
3-Fluro-p-anisaldeído, Sigma-Aldrich®
3-Fluro-p-anisaldeído
Fórmula: C₈H₇FO₂
Peso Molecular: 154.14 g/mol
Número MDL : MFCD00003349
Número CAS: 351-54-2
EINECS: 206-514-3