Print…
3-(Difluoromethoxy)benzaldehyde ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H26580.03 H26580.06
H26580.03EA 99.8 EUR
H26580.03 H26580.06
3-(Difluoromethoxy)benzaldehyde ≥97%
3-(Difluoromethoxy)benzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 85684-61-3 Molecular Formula: C8H6F2O2 Formula Weight: 172.13 MDL No.: MFCD00236222
Fórmula: C₈H₆F₂O₂
Peso Molecular: 172.13 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236222
Número CAS: 85684-61-3
EINECS: None