Print…
4-Fluorobenzaldeído, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
128376-10G 128376-250G 128376-50G
SIAL128376-10GEA 30.3 EUR
SIAL128376-10G SIAL128376-250G SIAL128376-50G
4-Fluorobenzaldeído, Sigma-Aldrich®
4-Fluorobenzaldeído
Fórmula: C₇H₅FO
Peso Molecular: 124.11 g/mol
Ponto de ebulição: 181
Ponto de Fusão: –10 °C
Densidade: 1.15 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 62
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003378
Número CAS: 459-57-4
EINECS: 207-293-6
UN: 2810
ADR: 6.1 III