Print…
3,4-Difluorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
265160-25G 265160-5G
SIAL265160-25GEA 210 EUR
SIAL265160-25G SIAL265160-5G
3,4-Difluorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
3,4-Difluorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄F₂O
Peso Molecular: 142.1 g/mol
Ponto de ebulição: 53
Densidade: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010328
Número CAS: 34036-07-2
EINECS: 422-180-3