Print…
2-Fluorobenzaldeído, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
F4807-100G F4807-10G
SIALF4807-100GEA 161 EUR
SIALF4807-100G SIALF4807-10G
2-Fluorobenzaldeído, Sigma-Aldrich®
2-Fluorobenzaldeído
Fórmula: C₇H₅FO
Peso Molecular: 124.11 g/mol
Ponto de ebulição: 175
Ponto de Fusão: –44.5 °C
Densidade: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 55
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003302
Número CAS: 446-52-6
EINECS: 207-171-2
UN: 1989
ADR: 3 III