Print…
2,6-Difluorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
265152-25G 265152-5G
SIAL265152-25GEA 169 EUR
SIAL265152-25G SIAL265152-5G
2,6-Difluorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
2,6-Difluorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄F₂O
Peso Molecular: 142.1 g/mol
Ponto de ebulição: 194
Ponto de Fusão: 15…17 °C
Densidade: 1.31 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010293
Número CAS: 437-81-0