Print…
2,4-Difluorobenzaldeído, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
265179-25G 265179-5G
SIAL265179-25GEA 268 EUR
SIAL265179-25G SIAL265179-5G
2,4-Difluorobenzaldeído, Sigma-Aldrich®
2,4-Difluorobenzaldeído
Fórmula: C₇H₄F₂O
Ponto de ebulição: 82 °C (42 mmHg)
Densidade: 1,299 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010326
Número CAS: 1550-35-2
EINECS: 216-287-2
UN: 1989
ADR: 3,III