Print…
4-Fluorophenylboronic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
334100010 334100050 334100250
ACRO334100010EA 16.4 EUR
ACRO334100010 ACRO334100050 ACRO334100250
4-Fluorophenylboronic acid 97%
4-Fluorophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₆BFO₂
Ponto de Fusão: 255…259 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00039136
Número CAS: 1765-93-1
Encomendar
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %