Print…
3-Fluorophenylboronic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
345640010 345640050 345640250
ACRO345640010EA 30.7 EUR
ACRO345640010 ACRO345640050 ACRO345640250
3-Fluorophenylboronic acid 97%
3-Fluorophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₆BFO₂
Ponto de Fusão: 211…212 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00236042
Número CAS: 768-35-4
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %