Print…
3,5-Difluorophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: (3,5-Difluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3,5-difluorophenyl)borane, 3,5-Difluorobenzeneboronic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
471925-25G 471925-5G
SIAL471925-25GEA 368 EUR
SIAL471925-25G SIAL471925-5G
3,5-Difluorophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
3,5-Difluorophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₅BF₂O₂
Número MDL : MFCD01318138
Número CAS: 156545-07-2