Print…
3,5-Difluorophenylboronic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (3,5-Difluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3,5-difluorophenyl)borane, 3,5-Difluorobenzeneboronic acid
L17425.03 L17425.06
L17425.03EA 35.4 EUR
L17425.03 L17425.06
3,5-Difluorophenylboronic acid ≥97%
3,5-Difluorophenylboronic acid
Purity: 97+% CAS No.: 156545-07-2 Molecular Formula: C6H5BF2O2 Formula Weight: 157.91 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 6800882
Fórmula: C₆H₅BF₂O₂
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01318138
Número CAS: 156545-07-2