Print…
3,4,5-Trifluorophenylboronic acid 97
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (3,4,5-Trifluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3,4,5-trifluorophenyl)borane, 3,4,5-Trifluorobenzeneboronic acid, (3,4,5-Trifluorophenyl)boronic acid
L18519.03 L18519.MD
L18519.03EA 184 EUR
L18519.03 L18519.MD
3,4,5-Trifluorophenylboronic acid 97
3,4,5-Trifluorophenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 143418-49-9 Molecular Formula: C6H4BF3O2 Formula Weight: 175.90 Melting Point: 275-279° Beilstein Reference: 7371914
Fórmula: C₆H₄BF₃O₂
Peso Molecular: 175.9 g/mol
Ponto de Fusão: 275…279 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02093069
Número CAS: 143418-49-9
UN: 3077
ADR: 9 III