Print…
2,6-Difluorophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Dihydroxy(2,6-difluorophenyl)borane, 2,6-Difluorobenzeneboronic acid, (2,6-Difluorophenyl)metaboric acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
470791-10G 470791-1G
SIAL470791-10GEA 324 EUR
SIAL470791-10G SIAL470791-1G
2,6-Difluorophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
2,6-Difluorophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₅BF₂O₂
Peso Molecular: 157.91 g/mol
Número MDL : MFCD00792436
Número CAS: 162101-25-9