2,6-Difluorophenylboronic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Dihydroxy(2,6-difluorophenyl)borane, 2,6-Difluorobenzeneboronic acid, (2,6-Difluorophenyl)metaboric acid
B22805.03
B22805.06
B22805.14
B22805.03EA
23.9
EUR
B22805.03
B22805.06
B22805.14
2,6-Difluorophenylboronic acid ≥98%
2,6-Difluorophenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 162101-25-9
Molecular Formula: C6H5BF2O2
Formula Weight: 157.91
Melting Point: ca 140° dec.
Beilstein Reference: 8545931
Fórmula:
C₆H₅BF₂O₂ Ponto de Fusão: ∼ 140 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00792436 Número CAS: 162101-25-9 |