2,5-Difluorophenylboronic acid 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(2,5-Difluorophenyl)boronic acid, 2,5-Difluorobenzeneboronic acid, (2,5-Difluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2,5-difluorophenyl)borane
B24113.03
B24113.06
B24113.14
B24113.03EA
27.6
EUR
B24113.03
B24113.06
B24113.14
2,5-Difluorophenylboronic acid 96%
2,5-Difluorophenylboronic acid
Purity: 96%
CAS No.: 193353-34-3
Molecular Formula: C6H5BF2O2
Formula Weight: 157.91
Beilstein Reference: 8833254
MDL No.: MFCD01863171
Fórmula:
C₆H₅BF₂O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01863171 Número CAS: 193353-34-3 |