2,4-Difluorophenylboronic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B23821.06
B23821.14
B23821.06EA
78.7
EUR
B23821.06
B23821.14
2,4-Difluorophenylboronic acid ≥97%
2,4-Difluorophenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 144025-03-6
Molecular Formula: C6H5BF2O2
Formula Weight: 157.91
Melting Point: 247-250°
Beilstein Reference: 8616257
Fórmula:
C₆H₅BF₂O₂ Ponto de Fusão: 247…250 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01318998 Número CAS: 144025-03-6 |