Print…
2,4-Difluorophenylboronic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
359130010 359130100 359130500
ACRO359130010EA 20.2 EUR
ACRO359130010 ACRO359130100 ACRO359130500
2,4-Difluorophenylboronic acid 98%
2,4-Difluorophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₅BF₂O₂
Ponto de Fusão: 247…250 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01318998
Número CAS: 144025-03-6
Encomendar
Appearance White to yellow to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 247 to 251 °C
HPLC ≥97.5 %