Print…
2,4,6-Trifluorophenylboronic acid 97
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (2,4,6-Trifluorophenyl)metaboric acid, 2,4,6-Trifluorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(2,4,6-trifluorophenyl)borane
L19402.03 L19402.06
L19402.03EA 41.2 EUR
L19402.03 L19402.06
2,4,6-Trifluorophenylboronic acid 97
2,4,6-Trifluorophenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 182482-25-3 Molecular Formula: C6H4BF3O2 Formula Weight: 175.90 Melting Point: ca 235° Beilstein Reference: 8549766
Fórmula: C₆H₄BF₃O₂
Peso Molecular: 175.9 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 235 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01863169
Número CAS: 182482-25-3