Print…
2,4,5-Trifluorophenylboronic acid 97
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H27858.14 H27858.06
H27858.14EA 580 EUR
H27858.14 H27858.06
2,4,5-Trifluorophenylboronic acid 97
2,4,5-Trifluorophenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 247564-72-3 Molecular Formula: C6H4BF3O2 Formula Weight: 175.90 Melting Point: 99-101° MDL No.: MFCD01863165
Fórmula: C₆H₄BF₃O₂
Peso Molecular: 175.9 g/mol
Ponto de Fusão: 99…101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01863165
Número CAS: 247564-72-3