Print…
1,3-Difluorobenzene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D102008-100G D102008-10G
SIALD102008-100GEA 502 EUR
SIALD102008-100G SIALD102008-10G
1,3-Difluorobenzene, Sigma-Aldrich®
1,3-Difluorobenzene
Fórmula: C₆H₄F₂
Peso Molecular: 114.09 g/mol
Ponto de ebulição: 83
Ponto de Fusão: –59 °C
Densidade: 1.16 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 2
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000327
Número CAS: 372-18-9
EINECS: 206-746-5
UN: 1993
ADR: 3 II