Print…
1,3,5-Trifluorobenzene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
196851-25G 196851-5G
SIAL196851-25GEA 475 EUR
SIAL196851-25G SIAL196851-5G
1,3,5-Trifluorobenzene, Sigma-Aldrich®
1,3,5-Trifluorobenzene
Fórmula: C₆H₃F₃
Ponto de ebulição: 75 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,277 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000333
Número CAS: 372-38-3
EINECS: 206-751-2
UN: 2387
ADR: 3,II