Salicilato de fenilo ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99%
CAS No.: 118-55-8
Molecular Formula: C13H10O3
Formula Weight: 214.22
Flash Point: 160°(320°F)
Physical Form: Crystalline powder
Melting Point: 41-45°
Boiling Point: 172-174°/12mm
Beilstein Reference: 393969
Merck Reference: 14,7310
MDL No.: MFCD00002213
Fórmula:
C₁₃H₁₀O₃ Ponto de ebulição: 172…174 °C (12 mmHg) Ponto de Fusão: 41…45 °C Densidade: 1,307 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 160 °C (320 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002213 Número CAS: 118-55-8 EINECS: 204-259-2 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,7310 |