Print…
Salicilato de fenilo 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Phenyl 2-hydroxybenzoate, Phenyl Salicylate
165080010 165082500 165080025
ACRO165080010EA 171 EUR
ACRO165080010 ACRO165082500 ACRO165080025
Salicilato de fenilo 99%
Salicilato de fenilo
Fórmula: C₁₃H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 172…173 °C (12 mmHg)
Ponto de Fusão: 40…44 °C
Densidade: 1,307 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002213
Número CAS: 118-55-8
EINECS: 204-259-2
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07464
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 44 °C
GC ≥98.5 %