Print…
Trimesic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Benzene-1,3,5-tricarboxylic acid, 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
482749-100G 482749-500G
SIAL482749-100GEA 141 EUR
SIAL482749-100G SIAL482749-500G
Trimesic acid, Sigma-Aldrich®
Trimesic acid
Fórmula: C₉H₆O₆
Ponto de Fusão: 345…350 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002517
Número CAS: 554-95-0
EINECS: 209-077-7