Print…
Trimellitic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
B4589-100G B4589-5G
SIALB4589-100GEA 470 EUR
SIALB4589-100G SIALB4589-5G
Trimellitic acid, Sigma-Aldrich®
Trimellitic acid
Fórmula: C₉H₆O₆
Ponto de ebulição: 107…113 °C (0,1 mmHg)
Ponto de Fusão: 240…245 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002470
Número CAS: 528-44-9
EINECS: 208-432-3
Merck Index: 12,09832