Print…
Hidrogenoftalato de potássio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Potassium phthalate monobasic, Potassium biphthalate, Potassium Acid Phthalate, KHP, Phthalic Acid Monopotassium Salt, Phthalic acid potassium salt
60360-100G 60360-500G 60360-1KG
SIAL60360-100GEA 49.4 EUR
SIAL60360-100G SIAL60360-500G SIAL60360-1KG
Hidrogenoftalato de potássio, Sigma-Aldrich®
Hidrogenoftalato de potássio
Fórmula: HOOCC₆H₄COOK
Ponto de Fusão: 295…300 °C
Densidade: 1,6362 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013070
Número CAS: 877-24-7
EINECS: 212-889-4
Merck Index: 13,07694
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4652479e822d1591ac7eb5e29f892b8c94588ad4&vid=75071da7f30b07f7bd077699a3b54ec89d80f0b8&prid=web&clid=SAPDAM