Hidrogenoftalato de potássio ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Sinônimos:
Potassium phthalate monobasic, Potassium biphthalate, Potassium Acid Phthalate, KHP, Phthalic Acid Monopotassium Salt, Phthalic acid potassium salt
A12895.0B
A12895.0I
A12895.30
A12895.0BEA
158
EUR
A12895.0B
A12895.0I
A12895.30
Hidrogenoftalato de potássio ≥99%
Hidrogenoftalato de potássio
Purity: 99%
CAS No.: 877-24-7
Molecular Formula: C8H5KO4
Formula Weight: 204.23
Odour: Odourless
Melting Point: 297° dec.
Beilstein Reference: 3637128
Merck Reference: 14,7612
MDL No.: MFCD00013070
Fórmula:
HOOCC₆H₄COOK Ponto de Fusão: 297 °C (decomposição) Densidade: 1,636 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013070 Número CAS: 877-24-7 EINECS: 212-889-4 Merck Index: 14,7612 |