Print…
Ácido tereftálico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
185361-100G 185361-500G 185361-5G
SIAL185361-100GEA 51.4 EUR
SIAL185361-100G SIAL185361-500G SIAL185361-5G
Ácido tereftálico, Sigma-Aldrich®
Ácido tereftálico
Fórmula: C₈H₆O₄
Ponto de ebulição: 392 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,472 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 260 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002558
Número CAS: 100-21-0
EINECS: 202-830-0
Merck Index: 12,09306