Ácido tereftálico para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00762.0100
8.00762.1000
8.00762.0100EA
29.9
EUR
8.00762.0100
8.00762.1000
Ácido tereftálico para síntese, Sigma-Aldrich®
Ácido tereftálico
Fórmula:
C₈H₆O₄ Ponto de ebulição: 392 °C (1013 hPa) Densidade: 1,472 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 260 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002558 Número CAS: 100-21-0 EINECS: 202-830-0 Merck Index: 12,09306 |
Solubility | 15 mg/l (20 °C) (experimental) |
Melting Point | 402 °C (sublimed) |
Molar Mass | 166.13 g/mol |
Density | 1.51 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 496 °C |