Print…
Ácido tereftálico ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A12527.0C A12527.30 A12527.36
A12527.0CEA 685 EUR
A12527.0C A12527.30 A12527.36
Ácido tereftálico ≥98%
Ácido tereftálico
Purity: 98+% CAS No.: 100-21-0 Molecular Formula: C8H6O4 Formula Weight: 166.13 Flash Point: 260°(500°F) Odour: Odourless Beilstein Reference: 1909333 Merck Reference: 14,9162 MDL No.: MFCD00002558
Fórmula: C₈H₆O₄
Ponto de ebulição: 392 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 402 °C (sublimação)
Densidade: 1,510
Ponto de Inflamação: 260 °C (500 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002558
Número CAS: 100-21-0
EINECS: 202-830-0
Merck Index: 14,9162