Print…
Ácido tereftálico 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
180720010 180722500 180725000 180720051 180720250
ACRO180720010EA 66.2 EUR
ACRO180720010 ACRO180722500 ACRO180725000 ACRO180720051 ACRO180720250
Ácido tereftálico 99+%
Ácido tereftálico
Fórmula: C₈H₆O₄
Ponto de ebulição: 392 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: >300 °C
Densidade: 1,472 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 260 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002558
Número CAS: 100-21-0
EINECS: 202-830-0
Merck Index: 12,09306
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 %
Sulfated ash ≤0.001 %
Titration with TBAH ≥99.0 %