Isophthalic acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A14445.0B
A14445.0I
A14445.30
A14445.0BEA
40.1
EUR
A14445.0B
A14445.0I
A14445.30
Isophthalic acid ≥99%
Isophthalic acid
Purity: 99%
CAS No.: 121-91-5
Molecular Formula: C8H6O4
Formula Weight: 166.13
Melting Point: 344-348° subl.
Beilstein Reference: 1909332
Merck Reference: 14,5197
MDL No.: MFCD00002516
Fórmula:
C₈H₆O₄ Ponto de ebulição: 119…121 °C (6 mmHg) Densidade: 1,540 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002516 Número CAS: 121-91-5 EINECS: 204-506-4 Merck Index: 14,5197 |