Print…
Ácido ftálico para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.22298.0100 8.22298.1000 8.22298.9025
8.22298.0100EA 32.6 EUR
8.22298.0100 8.22298.1000 8.22298.9025
Ácido ftálico para síntese, Sigma-Aldrich®
Ácido ftálico
Fórmula: C₈H₆O₄
Ponto de ebulição: 315…317 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 79 °C
Densidade: 1,576 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002467
Número CAS: 88-99-3
EINECS: 201-873-2
Merck Index: 12,07527
Encomendar
Solubility 5.74 g/l (20 °C)
Melting Point 191 °C (closed capillary tube)
Molar Mass 166.13 g/mol
Bulk Density 960 kg/m3
Boiling Point 289 °C (1013 hPa) (decomposition)
Vapor Pressure 7.8 hPa (191 °C)
Flash Point 168 °C
Density 1.59 g/cm3 (20 °C)
pH 2 (5 g/l, H2O, 20 °C)