Print…
4-(Methylthio)benzoic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B25706.03 B25706.06 B25706.14
B25706.03EA 45.8 EUR
B25706.03 B25706.06 B25706.14
4-(Methylthio)benzoic acid ≥97%
4-(Methylthio)benzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 13205-48-6 Molecular Formula: C8H8O2S Formula Weight: 168.21 Melting Point: 193-196° Beilstein Reference: 2082809
Fórmula: C₈H₈O₂S
Peso Molecular: 168.22 g/mol
Ponto de Fusão: 193…196 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002555
Número CAS: 13205-48-6
EINECS: 236-171-5