Print…
Ácido gálico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid
MQ200
G7384-100G G7384-1KG G7384-250G
SIALG7384-100GEA 136 EUR
SIALG7384-100G SIALG7384-1KG SIALG7384-250G
Ácido gálico, Sigma-Aldrich®
Ácido gálico
Fórmula: C₇H₆O₅
Peso Molecular: 170.12 g/mol
Ponto de ebulição: 501
Ponto de Fusão: 251…252 °C
Densidade: 1.694 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002510
Número CAS: 149-91-7
EINECS: 205-749-9
Merck Index: 13,04366