Print…
3,5-Dihydroxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: alpha-Resorcylic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D110000-100G D110000-1KG
SIALD110000-100GEA 39 EUR
SIALD110000-100G SIALD110000-1KG
3,5-Dihydroxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
3,5-Dihydroxybenzoic acid
Fórmula: C₇H₆O₄
Ponto de Fusão: 236…238 °C
Ponto de Inflamação: >200 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002512
Número CAS: 99-10-5
EINECS: 202-730-7