Print…
Ácido Gentísico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
149357-100G 149357-10G 149357-25G
SIAL149357-100GEA 239 EUR
SIAL149357-100G SIAL149357-10G SIAL149357-25G
Ácido Gentísico, Sigma-Aldrich®
Ácido Gentísico
Fórmula: C₇H₆O₄
Ponto de ebulição: 339 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 202…206 °C
Densidade: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002460
Número CAS: 490-79-9
EINECS: 207-718-5
Merck Index: 13,04409