Print…
Salicilato de sódio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Sodium 2-hydroxybenzoate, 2-Hydroxybenzoic acid sodium salt, Salicylic acid sodium salt
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
S2679-100G S2679-1KG S2679-500G
SIALS2679-100GEA 86.3 EUR
SIALS2679-100G SIALS2679-1KG SIALS2679-500G
Salicilato de sódio, Sigma-Aldrich®
Salicilato de sódio
Fórmula: HOC₆H₄COONa
Peso Molecular: 160.10 g/mol
Ponto de Fusão: 200
Densidade: 0.32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002440
Número CAS: 54-21-7
EINECS: 200-198-0
Merck Index: 12,08819