Print…
Salicilato de sódio ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
28068.296EA 106 EUR
28068.296 28068.460
Salicilato de sódio ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Salicilato de sódio
Fórmula: HOC₆H₄COONa
Ponto de Fusão: 200 °C
Densidade: 0,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002440
Número CAS: 54-21-7
EINECS: 200-198-0
Merck Index: 12,08819
Encomendar
Assay (calculated on dried substance) Min. 99.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Loss on drying (110°C) Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.06 %