Print…
Salicilato de sódio, EMSURE® para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Sodium 2-hydroxybenzoate, 2-Hydroxybenzoic acid sodium salt, Salicylic acid sodium salt
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.06601.0250 1.06601.1000 1.06601.2500
1.06601.0250EA 41.7 EUR
1.06601.0250 1.06601.1000 1.06601.2500
Salicilato de sódio, EMSURE® para análise, Supelco®
Salicilato de sódio
Fórmula: HOC₆H₄COONa
Ponto de Fusão: 200 °C
Densidade: 0,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002440
Número CAS: 54-21-7
EINECS: 200-198-0
Merck Index: 12,08819
Encomendar
Solubility 1000 g/l (20 °C)
Melting Point 200 °C
Molar Mass 160.10 g/mol
Bulk Density 320 kg/m3
Density 0.32 g/cm3 (20 °C)
pH 6.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 250 °C