Print…
Salicilato de sódio ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Sodium 2-hydroxybenzoate, 2-Hydroxybenzoic acid sodium salt, Salicylic acid sodium salt
A17056.0B A17056.30
A17056.0BEA 145 EUR
A17056.0B A17056.30
Salicilato de sódio ≥99%
Salicilato de sódio
Purity: 99% CAS No.: 54-21-7 Molecular Formula: C7H5NaO3 Formula Weight: 160.11 Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3732792 Merck Reference: 14,8332 MDL No.: MFCD00002440
Fórmula: HOC₆H₄COONa
Peso Molecular: 160.10 g/mol
Ponto de Fusão: >300 °C
Densidade: 0.32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002440
Número CAS: 54-21-7
EINECS: 200-198-0
Merck Index: 14,8332