Print…
Syringic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
S6881-100G S6881-10G S6881-25G S6881-5G
SIALS6881-100GEA 1400 EUR
SIALS6881-100G SIALS6881-10G SIALS6881-25G SIALS6881-5G
Syringic acid, Sigma-Aldrich®
Syringic acid
Fórmula: C₉H₁₀O₅
Ponto de ebulição: 351 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 204…207 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002552
Número CAS: 530-57-4
EINECS: 208-486-8