3-Ethoxy-4-methoxybenzoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B20489.03
B20489.06
B20489.14
B20489.03EA
39.1
EUR
B20489.03
B20489.06
B20489.14
3-Ethoxy-4-methoxybenzoic acid ≥98%
3-Ethoxy-4-methoxybenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 2651-55-0
Molecular Formula: C10H12O4
Formula Weight: 196.20
Melting Point: 156-160°
MDL No.: MFCD00276591
Fórmula:
C₁₀H₁₂O₃ Ponto de Fusão: 156…160 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00276591 Número CAS: 2651-55-0 |