Print…
Ácido p-Anísico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W394505-10KG W394505-1KG W394505-25KG W394505-SAMPLE
SIALW394505-10KGEA 1320 EUR
SIALW394505-10KG SIALW394505-1KG SIALW394505-25KG SIALW394505-SAMPLE
Ácido p-Anísico, Sigma-Aldrich®
Ácido p-Anísico
Fórmula: C₈H₈O₃
Ponto de ebulição: 275 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 182…185 °C
Densidade: ∼1,385 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002542
Número CAS: 100-09-4
EINECS: 202-818-5
Merck Index: 13,00669