Print…
Ácido p-Anísico, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-Methoxybenzoic acid, 4-Anisic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
42183-1G 42183-250MG
42183-1GEA 91.3 EUR
42183-1G 42183-250MG
Ácido p-Anísico, Supelco®
Ácido p-Anísico
Fórmula: C₈H₈O₃
Ponto de ebulição: 275 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 182…185 °C
Densidade: ∼1,385 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002542
Número CAS: 100-09-4
EINECS: 202-818-5
Merck Index: 13,00669
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e289da0dd5a08e80e8c1fd3a9044504dea46b827&vid=9b7bdd4267b55ea869bfb287897a74baf963fb9b&prid=web&clid=SAPDAM